Merck
375632
Sigma-Aldrich
(1R)-10-Camphersulfonamid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
133-135 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(CS(N)(=O)=O)C(=O)C2
InChI
1S/C10H17NO3S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(12)5-7)6-15(11,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H2,11,13,14)/t7-,10-/m0/s1
InChIKey
SBLUNABTQYDFJM-XVKPBYJWSA-N
Sonstige Hinweise
Sign of optical rotation varies with solvent
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)