Wichtige Dokumente
371599
1-(4-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazol-5-thiol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
170 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
methanol: soluble 25 mg/mL, clear (colorless to pink to purple)
SMILES String
Oc1ccc(cc1)-n2nnnc2S
InChI
1S/C7H6N4OS/c12-6-3-1-5(2-4-6)11-7(13)8-9-10-11/h1-4,12H,(H,8,10,13)
InChIKey
MOXZSKYLLSPATM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)