Merck
370118
Sigma-Aldrich
4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)-benzonitril
99%, liquid crystal (nematic)
Synonym(e):
4-(4-Pentylcyclohexyl)benzonitrile
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4C6H10C6H4CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.40
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Form
liquid crystal (nematic)
mp (Schmelzpunkt)
30-55 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C18H25N/c1-2-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)18-12-8-16(14-19)9-13-18/h8-9,12-13,15,17H,2-7,10-11H2,1H3/t15-,17-
InChIKey
FURZYCFZFBYJBT-JCNLHEQBSA-N
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.