Merck
368121
Sigma-Aldrich
1,3-Dibrom-5-fluorbenzol
97%
About This Item
Lineare Formel:
Br2C6H3F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.577 (lit.)
bp
204-206 °C/768 mmHg (lit.)
Dichte
2.018 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Fc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C6H3Br2F/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChIKey
ASWYHZXKFSLNLN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene is an aryl fluorinated building block.
Anwendung
1,3-Dibromo-5-fluorobenzene may be used in the preparation of ligand 5-fluoro-1,3-di(2-pyridyl)benzene, by a Stille reaction with 2-(tri-nbutylstannyl)pyridine.[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cyclometallated platinum (ii) complexes of 1, 3-di (2-pyridyl) benzenes for solution-processable WOLEDs exploiting monomer and excimer phosphorescence.
Mroz W, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(24), 8653-8661 (2011)