367451
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
5% in TMCS
Synonym(e):
BSA
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
5% in TMCS
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
Dichte
0.832 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C\C(O[Si](C)(C)C)=N/[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+
InChIKey
SIOVKLKJSOKLIF-CMDGGOBGSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?