Wichtige Dokumente
365459
3-(Dimethylamino)-2-methyl-2-propenal
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
bp
110-115 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C (lit.)
Dichte
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)\C=C(/C)C=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(5-8)4-7(2)3/h4-5H,1-3H3/b6-4+
InChIKey
JGAMOQYFDMQPRJ-GQCTYLIASA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?