Merck
364657
Sigma-Aldrich
tert-Butylmagnesiumchlorid -Lösung
1.0 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CMgCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.87
Beilstein:
3535403
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
0.931 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Lagerung unter 25°C kann zur Bildung kristalliner Magnesiumsalze führen; leichtes Erwärmen und gelegentliches Schütteln sollten diese wieder lösen.
Empfohlene Produkte
Angled septum-inlet adapter Z118206 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z118141 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z118192 is recommended.
Septumeinlassadapter
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)