Merck
362816
Sigma-Aldrich
4-(Nonyloxy)benzoesäure
97%
Synonym(e):
4-n -Nonyloxybenzoic acid, p -(Nonyloxy)benzoic acid
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)8OC6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
liquid crystal
SMILES String
CCCCCCCCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C16H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-19-15-11-9-14(10-12-15)16(17)18/h9-12H,2-8,13H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
BOZLUAUKDKKZHJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Intermediate for the synthesis of liquid crystals including chiral ferroelectric benzoates. Used in the preparation of medicinal compounds.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Aldrichimica Acta, 23, 23-23 (1990)