Merck
362735
Sigma-Aldrich
Poly-(4-vinylpyridinium-p-toluolsulfonat)
About This Item
Lineare Formel:
(C10H10 · C7H8O3S ·C7H7N)x
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Quervernetzung
2 % cross-linked with divinylbenzene
InChI
1S/C21H23N3.3C7H8O3S/c1-17(19-6-12-23-13-7-19)16-21(20-8-14-24-15-9-20)3-2-18-4-10-22-11-5-18;3*1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-15,17,21H,2-3,16H2,1H3;3*2-5H,1H3,(H,8,9,10)
InChIKey
LSMFHWGJGDMHKB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)