Wichtige Dokumente
361828
4-Fluorphenthylamin
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5072 (lit.)
bp
50-52 °C/0.15 mmHg (lit.)
Dichte
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
SMILES String
NCCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H10FN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
InChIKey
CKLFJWXRWIQYOC-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?