Merck
360732
Sigma-Aldrich
Magnesium legiert mit ~ 2 % Nickel
fine powder
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
fine powder
Enthält
1.8-2.0% nickel as enhancer of hydride storage capacity
Anwendung
An active reducing agent and hydride storage material.
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)