Merck
291633
Sigma-Aldrich
HY-STOR® 301 Magnesium-Nickel-Legierung
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Typ
for hydrogen storage
SMILES String
[Mg].[Ni]
InChI
1S/Mg.Ni
InChIKey
ATTFYOXEMHAYAX-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
HY-STOR is a registered trademark of Ergenics, Inc.
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)