Merck
359858
Sigma-Aldrich
3,6-Dichlorphthalsäureanhydrid
98%
Synonym(e):
4,7-Dichloroisobenzofuran-1,3-dione
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H2Cl2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.01
Beilstein:
164697
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
188-190 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(Cl)c2C(=O)OC(=O)c12
InChI
1S/C8H2Cl2O3/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(11)13-8(6)12/h1-2H
InChIKey
HEGLMCPFDADCAQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1