Wichtige Dokumente
641375
4-Fluorphthalsäureanhydrid
97%
Größe auswählen
47,85 €
Listenpreis95,70 €Sparen Sie 50%Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
47,85 €
Listenpreis95,70 €Sparen Sie 50%Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
75-79 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
anhydride
ester
fluoro
SMILES String
Fc1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H3FO3/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(11)12-7(5)10/h1-3H
InChIKey
XVMKZAAFVWXIII-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 4-amino substituted phthalimides applicable as potential fluorescent probes and fluorescent bioactive compounds.[2]
- 4,4′-bis(4-fluorophthalimido)diphenyl ether monomer, which is used in the synthesis of cardo polymers via nucleophilic substitution polymerization reaction.[3]
- Asymmetric polyimides by a solution polycondensation reaction.[4]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?