Wichtige Dokumente
35635
cis-3,4-Dichlor-cyclobuten
≥95.0% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.503
bp
74-76 °C/55 mmHg (lit.)
Dichte
1.302 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[C@@H]1C=C[C@@H]1Cl
InChI
1S/C4H4Cl2/c5-3-1-2-4(3)6/h1-4H/t3-,4+
InChIKey
MNOAQNJDZROAPA-ZXZARUISSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?