Merck
349674
Sigma-Aldrich
Dimethyl-cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalat
99%
Größe auswählen
10 G
97,30 €
97,30 €
Listenpreis139,00 €Sparen Sie 30%
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
97,30 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
97,30 €
Listenpreis139,00 €Sparen Sie 30%
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
bp
141-142 °C/20 mmHg (lit.)
Dichte
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)[C@H]1CC=CC[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-4,7-8H,5-6H2,1-2H3/t7-,8+
InChIKey
DVVAGRMJGUQHLI-OCAPTIKFSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Epoxidation of dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate has been reported.[1] Desymmetrization of dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate to (1S,2R)-1-methyl-cis-1,2,3,6-tetra-hydrophthalate has been reported.[2]
Anwendung
Dimethyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate may be used in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The use of enzymes in organic synthesis and the life sciences: perspectives from the Swiss Industrial Biocatalysis Consortium (SIBC).
Meyer H-P, et al.
Catalysis Science & Technology, 3(1), 29-40 (2013)
Stereospecific epoxidation of dihydrophthalates.
Cerefice SA and Fields EK.
The Journal of Organic Chemistry, 41(2), 355-361 (1976)