Wichtige Dokumente
348902
(S)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolacton
95%
Synonym(e):
(S)-(+)-Dihydro-5-(hydroxymethyl)-2(3H)-furanon, (S)-4,5-Dihydro-5-hydroxymethyl-2(3H)-furanon, (S)-5-Hydroxymethyl-2-oxo-tetrahydrofuran
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +56°, c = 3 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.471 (lit.)
bp
110-115 °C/0.2 mmHg (lit.)
Dichte
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@@H]1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h4,6H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChIKey
NSISJFFVIMQBRN-BYPYZUCNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Potent nucleoside, acetylcholine, and (+)-muricatacin analogs.
- Mevinic acids, which are LDL cholesterol-lowering agents.
- Adenine based anti-HIV agent named β-F-ddA.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?