Wichtige Dokumente
348074
2-Chlor-4-fluorbenzaldehyd
97%
Größe auswählen
24,55 €
Listenpreis49,10 €Sparen Sie 50%Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
24,55 €
Listenpreis49,10 €Sparen Sie 50%Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
118-120 °C/50 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
60-63 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
fluoro
SMILES String
Fc1ccc(C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-4H
InChIKey
KMQWNQKESAHDKD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.