Merck
D56500
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorbenzaldehyd
99%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.01
Beilstein:
386477
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
69-71 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-4H
InChIKey
DMIYKWPEFRFTPY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges