Merck
346101
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlor-5-fluorbenzoylchlorid
96%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H2(F)COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.572 (lit.)
bp
143-144 °C/35 mmHg (lit.)
Dichte
1.568 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cc(C(Cl)=O)c(Cl)cc1Cl
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)