Wichtige Dokumente
345806
2,4,6-Trifluorphenol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
49-51 °C (lit.)
SMILES String
Oc1c(F)cc(F)cc1F
InChI
1S/C6H3F3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
InChIKey
QQFWMPUXPLBWTG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?