Merck
344915
Sigma-Aldrich
Aluminiummetaphosphat
About This Item
Lineare Formel:
Al(PO3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.90
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
Dichte
2.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=P(=O)O[Al](OP(=O)=O)OP(=O)=O
InChI
1S/Al.3HO3P/c;3*1-4(2)3/h;3*(H,1,2,3)/q+3;;;/p-3
InChIKey
DHAHRLDIUIPTCJ-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)