Wichtige Dokumente
06234
Aluminiumphosphat monobasisch -Lösung
~50% in H2O
Synonym(e):
Aluminiumdihydrogenphosphat -Lösung, prim.-Aluminiumphosphat
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Konzentration
~50% in H2O
Qualitätsniveau
Dichte
1.5 g/mL at 20 °C
SMILES String
[Al+3].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Al.3H3O4P/c;3*1-5(2,3)4/h;3*(H3,1,2,3,4)/q+3;;;/p-3
InChIKey
RGPUVZXXZFNFBF-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?