Merck
343765
Sigma-Aldrich
Benzol-1,3,5-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
1,3,5-Trideuteriobenzene
Größe auswählen
500 MG
32,40 €
32,40 €
Listenpreis162,00 €Sparen Sie 80%
Versandbereit am14. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
32,40 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H3D3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
32,40 €
Listenpreis162,00 €Sparen Sie 80%
Versandbereit am14. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.499 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5.5 °C (lit.)
Dichte
0.908 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]c1cc([2H])cc([2H])c1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,4D,5D
InChIKey
UHOVQNZJYSORNB-NHPOFCFZSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
12.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-11 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)