Merck
342394
Sigma-Aldrich
Bariumperchlorat Hydrat
98%
About This Item
Lineare Formel:
Ba(ClO4)2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.23 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Brechungsindex
n20/D 1.533 (lit.)
SMILES String
[Ba++].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO4.H2O/c;2*2-1(3,4)5;/h;2*(H,2,3,4,5);1H2/q+2;;;/p-2
InChIKey
QFLSNJWWQIFSOQ-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)