Merck
244554
Sigma-Aldrich
Bariumchlorat Monohydrat
98%
About This Item
Lineare Formel:
Ba(ClO3)2·H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
414 °C (lit.)
Dichte
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.[Ba++].[O-]Cl(=O)=O.[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;2*(H,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
InChIKey
CIADYQPMTWAHHH-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Hydration may vary slightly
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)