Merck
341614
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)essigsäure
99%
Größe auswählen
1 G
60,90 €
60,90 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
60,90 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiCH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.23
Beilstein:
1679394
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
60,90 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
39-42 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
C[Si](C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-8(2,3)4-5(6)7/h4H2,1-3H3,(H,6,7)
InChIKey
JDMMZVAKMAONFU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
(Trimethylsilyl)acetic acid may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
203.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
95 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)