339679
3′-Brom-4′-fluoracetophenon
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
52-57 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccc(F)c(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrFO/c1-5(11)6-2-3-8(10)7(9)4-6/h2-4H,1H3
InChIKey
SZDWTGAORQQQGY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup