Merck
338176
Sigma-Aldrich
3,4-O-Isopropyliden-D-mannit
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.24
Beilstein:
82182
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]28/D +29°, c = 3 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
85-88 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O1)[C@H](O)CO
InChI
1S/C9H18O6/c1-9(2)14-7(5(12)3-10)8(15-9)6(13)4-11/h5-8,10-13H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChIKey
YCOMFYACDCWMMD-WCTZXXKLSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable