Merck
337595
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Boc-2-tert-butyl-3-methyl-4-imidazolidinon
99%
Synonym(e):
(S)-(−)-1-(tert.-Butoxycarbonyl)-2-tert.-butyl-3-methyl-4-imidazolidinon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H24N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.34
Beilstein:
4907144
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]25/D −14°, c = 1 in methylene chloride
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
67-69 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CN1[C@@H](N(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)10-14(7)9(16)8-15(10)11(17)18-13(4,5)6/h10H,8H2,1-7H3/t10-/m0/s1
InChIKey
HJJLVATZPPJBNG-JTQLQIEISA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)