Merck
33737
Sigma-Aldrich
Dibenzyl-N,N-dimethylphosphoramidit
Größe auswählen
5 ML
170,80 €
170,80 €
Listenpreis244,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
170,80 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20NO2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.31
Beilstein:
7427974
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
170,80 €
Listenpreis244,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Brechungsindex
n20/D 1.553
Dichte
1.089 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)P(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H20NO2P/c1-17(2)20(18-13-15-9-5-3-6-10-15)19-14-16-11-7-4-8-12-16/h3-12H,13-14H2,1-2H3
InChIKey
GDEJGFHRPXLQNN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for the fast and clean phosphitylation of alcohols, including hindered alcohols[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of N-phosphoryl amino acids via phosphoramidite amine-exchange.
Chow CP and Berkman CE.
Tetrahedron Letters, 39(41), 7471-7474 (1998)
M. Schneider et al.
Ger. Offen. 4'329'533 (1993)