Merck
336858
Sigma-Aldrich
Dichlor-ethylphosphin
95%
Synonym(e):
Ethyldichlorphosphin
About This Item
Lineare Formel:
C2H5PCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.94
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
Dichte
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CCP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl2P/c1-2-5(3)4/h2H2,1H3
InChIKey
JHNJGLVSPIMBLD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst in palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)