Merck
698245
Sigma-Aldrich
Cyclohexyldichlorphosphin
95%
Synonym(e):
Cyclohexylphosphonous dichloride, Cyclohexylphosphorus dichloride, Dichlorocyclohexylphosphin
Größe auswählen
1 G
74,80 €
74,80 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
74,80 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11Cl2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
74,80 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.528
Dichte
1.204 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
ClP(Cl)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl2P/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
InChIKey
MJEQIIGWDHUZJW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
153.0 °F
Flammpunkt (°C)
67.2 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)