Wichtige Dokumente
336785
Dichlordimethylgerman
99%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2GeCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−22 °C (lit.)
Dichte
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Ge](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6Cl2Ge/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChIKey
YQECBLVSMFAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?