Merck
330388
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(trifluormethyl)brombenzol
98%
Synonym(e):
4-Brom-1,3-bis-(trifluormethyl)-benzol
About This Item
Lineare Formel:
(CF3)2C6H3Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
158 °C/740 mmHg (lit.)
Dichte
1.738 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3BrF6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13,14)15/h1-3H
InChIKey
QDEJWLIKRLJYEK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,4-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene may be used in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)