329681
3,5-Dibromtoluol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
bp
246 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(Br)cc(Br)c1
InChI
1S/C7H6Br2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3
InChIKey
DPKKOVGCHDUSAI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup