Wichtige Dokumente
328332
Dimethylphosphinsäurechlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
bp
204 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
65-71 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine oxide
SMILES String
CP(C)(Cl)=O
InChI
1S/C2H6ClOP/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChIKey
CVNMBKFJYRAHPO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?