Merck
32762
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-cyclopentyl-DL-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-3-cyclopentyl-DL-alanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25NO4
Molekulargewicht:
379.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (HPLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)C(CC1CCCC1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H25NO4/c25-22(26)21(13-15-7-1-2-8-15)24-23(27)28-14-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20/h3-6,9-12,15,20-21H,1-2,7-8,13-14H2,(H,24,27)(H,25,26)
InChIKey
NVZVRXJTMCMDNR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)