Merck
327239
Sigma-Aldrich
Tetrafluorisophthalsäuredinitril
98%
About This Item
Lineare Formel:
C6F4-1,3-(CN)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
78-79 °C (lit.)
SMILES String
Fc1c(F)c(C#N)c(F)c(C#N)c1F
InChI
1S/C8F4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)7(11)4(5)2-14
InChIKey
WVHMPQKZPHOCRD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)