Wichtige Dokumente
32596
Diallyldicarbonat
≥95.0% (T)
Synonym(e):
(Alloc)2O, Diallylpyrocarbonat, Pyrokohlensäure-diallylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0% (T)
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
n20/D 1.434
bp
60 °C/0.05 mmHg (lit.)
Dichte
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=CCOC(=O)OC(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H10O5/c1-3-5-11-7(9)13-8(10)12-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChIKey
XVSSGIXTKVRGAR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?