324108
Trimethylphosphin -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
PMe3, Trimethylphosphorus
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
reaction type: Mitsunobu Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
0.872 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CP(C)C
InChI
1S/C3H9P/c1-4(2)3/h1-3H3
InChIKey
YWWDBCBWQNCYNR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup