Wichtige Dokumente
8.20546
Sigma-Aldrich
N-Dodecylpyridinium chloride
for synthesis
Synonym(e):
N-Laurylpyridiniumchlorid
Größe auswählen
5 G
28,30 €
250 G
154,00 €
1 KG
491,00 €
25 KG
7.820,00 €
28,30 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
28,30 €
250 G
154,00 €
1 KG
491,00 €
25 KG
7.820,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)11C5H5NCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
203-232-2
NACRES:
NA.22
28,30 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
270 °C
Wirksamkeit
203 mg/kg LD50, oral (Rat)
1684 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH-Wert
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
87-89 °C
Übergangstemp.
flash point 160 °C
Löslichkeit
600 g/L
Dichte
1.04 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].[n+]1(ccccc1)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H30N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18;/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
GKQHIYSTBXDYNQ-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 93.0 %
Identität (IR): entspricht
Wasser (K. F.): 2.0 - 6.0 %
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
320.0 °F
Flammpunkt (°C)
160 °C