Merck
311219
Sigma-Aldrich
Dibenzyldicarbonat
92%
Synonym(e):
Dibenzyl-pyrocarbonat, Z2O
About This Item
Lineare Formel:
(CO2CH2C6H5)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.28
Beilstein:
4324796
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
92%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
29-32 °C (lit.)
Dichte
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
carbonate
phenyl
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(OCc1ccccc1)OC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O5/c17-15(19-11-13-7-3-1-4-8-13)21-16(18)20-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChIKey
FHRRJZZGSJXPRQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reagent for the introduction of the Z-protecting group in amino acids and other amines.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tetrahedron, 44, 5563-5563 (1988)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1905-1905 (1988)