Merck
310867
Sigma-Aldrich
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzoesäure
99%
Größe auswählen
5 G
59,00 €
59,00 €
Listenpreis118,00 €Sparen Sie 50%
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
59,00 €
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CF3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
59,00 €
Listenpreis118,00 €Sparen Sie 50%
Auf LagerDetails
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
168-170 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(8(10,11)12)1-2-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
InChIKey
OCIYTBZXTFPSPI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The molecular properties (both steric as well as electronic) of 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid has been studied using molecular orbital and empirical methods.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
F Y Ghauri et al.
Biochemical pharmacology, 44(10), 1935-1946 (1992-11-17)
An extensive set of computed molecular properties, both steric and electronic, have been calculated using molecular orbital and empirical methods for benzoic acid (1) and a congeneric series of substituted benzoic acids, i.e. 2-, 3- and 4-fluorobenzoic acids (2-4), 2-