Merck
307246
Sigma-Aldrich
3-Butenaldiethylacetal
97%
Synonym(e):
4,4-Diethoxy-1-buten
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCH2CH(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.408 (lit.)
bp
66-67 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(CC=C)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
InChIKey
PRCYIYOCMALJCX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)