Merck
306355
Sigma-Aldrich
(−)-Di[(1R)-menthyl]-succinat
99%
Synonym(e):
(1R)-(−)-Dimenthylsuccinat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H42O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.59
Beilstein:
3220135
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −89°, c = 5 in chloroform
bp
200-205 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
62-64 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)CCC(=O)O[C@@H]2C[C@H](C)CC[C@H]2C(C)C
InChI
1S/C24H42O4/c1-15(2)19-9-7-17(5)13-21(19)27-23(25)11-12-24(26)28-22-14-18(6)8-10-20(22)16(3)4/h15-22H,7-14H2,1-6H3/t17-,18-,19+,20+,21-,22-/m1/s1
InChIKey
YZXZAUAIVAZWFN-KQFPAPQFSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable