305626
Hexylphosphonsäuredichlorid
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
114-121 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C6H13Cl2OP/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9/h2-6H2,1H3
InChIKey
GZXBQDURAKBNAZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- hexylphosphonic acid via reaction with water
- phosphonate esters
- methyl 4-methylumbelliferyl hexylphosphonate
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter