Wichtige Dokumente
304352
2,3,4-Trifluoranilin
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
bp
92 °C/48 mmHg (lit.)
Dichte
1.393 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H4F3N/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2
InChIKey
WRDGNXCXTDDYBZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?