Wichtige Dokumente
196606
2,5-Difluoranilin
99.5%
Qualitätsniveau
Assay
99.5%
Brechungsindex
n20/D 1.513 (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-13 °C (lit.)
Dichte
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
InChIKey
YNOOQIUSYGWMSS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
66 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?