Merck
304115
Sigma-Aldrich
Ethyl-3-amino-3-ethoxyacrylat -hydrochlorid
95%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2OC(NH2)=CHCO2CH2CH3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
103-105 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CCO\C(N)=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H13NO3.ClH/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/b6-5+;
InChIKey
JYGHNNMPKVPTKF-IPZCTEOASA-N
Anwendung
Ethyl 3-amino-3-ethoxyacrylate hydrochloride may be used in chemical synthesis.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable